Documenti
727997
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(4-methoxytrityl)-OH
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethylsulfanyl]propionic acid, Fmoc-Cys(Mmt)-OH, Nα-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-S-4-methoxytrityl-L-cysteine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H33NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
615.74
Beilstein:
8524562
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-Cys(4-methoxytrityl)-OH, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lumps
Attività ottica
[α]/D +14.0±1.0°, c = 1 in THF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(SC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H33NO5S/c1-43-29-22-20-28(21-23-29)38(26-12-4-2-5-13-26,27-14-6-3-7-15-27)45-25-35(36(40)41)39-37(42)44-24-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35H,24-25H2,1H3,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
LOBUWFUSGOYXQX-DHUJRADRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Elyse T Williams et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(36), 11640-11643 (2018-07-07)
We report a new method herein coined SP-CLipPA (solid-phase cysteine lipidation of a peptide or amino acid) for the synthesis of mono-S-lipidated peptides. This technique utilizes thiol-ene chemistry for conjugation of a vinyl ester to a free thiol of a