Documenti fondamentali
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.62
Beilstein:
4230572
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)