Documenti fondamentali
726907
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densità
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< 21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)