Documenti fondamentali
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Aminobutane
Scegli un formato
1 G
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 171.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Beilstein:
1718760
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Attività ottica
[α]19/D +7.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
62.5 °C (lit.)
Densità
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-sec-Butylamine is an organic compound that is commonly used as a chiral building block in the synthesis of various compounds. It is also used as a chiral ligand in asymmetric catalysis to enable the highly selective formation of chiral products. Additionally, it is also used as an additive in polymerization reactions.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)