Documenti fondamentali
726788
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinonimo/i:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
2039798
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥97.5% (GC)
98%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.5%
P. ebollizione
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4