Documenti
725889
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
≥96.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10F3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥96.0%
96.0-104.0%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves