725471
Bis(methyl-η5−cyclopentadienyl)methoxymethylzirconium
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
ZRCMMM, ZrD-CO4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Colore
colorless
P. eboll.
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.27 g/mL±0.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C]1[C][C][C][C]1.C[C]2[C][C][C][C]2.C[Zr]OC
InChI
1S/2C6H7.CH3O.CH3.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;1-2;;/h2*2-5H,1H3;1H3;1H3;/q;;-1;;+1
LFGIFPGCOXPKMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C
Articoli
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.