Documenti fondamentali
725374
Sigma-Aldrich
2,2-Dibutyl-[1,3,2]dioxastannolane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22O2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
231-236 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn]1(CCCC)OCCO1
InChI
1S/2C4H9.C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;3-1-2-4;/h2*1,3-4H2,2H3;1-2H2;/q;;-2;+2
STWBEJNHFFEKHC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)