Documenti
725196
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
35-40 °C
Stringa SMILE
Brc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1