Documenti
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex
Sinonimo/i:
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-Ethyl-2-methylpyridine borane, PEMB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14BN
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Densità
0.907 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C