Key Documents
724092
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
101-106 °C
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)