Documenti fondamentali
723983
Sigma-Aldrich
Potassium indole-6-trifluoroborate
95%
Sinonimo/i:
Potassium 6-indolyltrifluoroborate, Potassium indolyl-6-trifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BF3KN
Peso molecolare:
223.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
297-302 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BF3N.K/c10-9(11,12)7-2-1-6-3-4-13-8(6)5-7;/h1-5,13H;/q-1;+1
QRRROZIXUXOCTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium indole-6-trifluoroborate can be used as a reactant to prepare:
  • Indole derivatives by reacting with various aryl halides via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • (1H-indol-6-yl)boronic acid by hydrolysis using silica gel and water.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient hydrolysis of organotrifluoroborates via silica gel and water
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7364-7369 (2009)
Scope of the Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions of potassium heteroaryltrifluoroborates
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 973-980 (2009)