Documenti fondamentali
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
Scegli un formato
1 MG
CHF 246.00
5 MG
CHF 788.00
10 MG
CHF 1’450.00
CHF 246.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 246.00
5 MG
CHF 788.00
10 MG
CHF 1’450.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D6H21O5NaS
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 246.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)