Documenti
721301
Sigma-Aldrich
Sodium pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-17α,21,21,21-d4 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-10-one-17α,21,21,21-d4 sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D4H27NaO5S
Peso molecolare:
422.55
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
192 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3