Documenti fondamentali
723185
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(2-bromoisobutyryloxymethyl)ethane
97%
Sinonimo/i:
3f-BiB, Trifunctional initiator
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27Br3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
54-60 °C
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C17H27Br3O6/c1-14(2,18)11(21)24-8-17(7,9-25-12(22)15(3,4)19)10-26-13(23)16(5,6)20/h8-10H2,1-7H3
VLRDGSDXAISNJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of trifunctional polymers.[1][2][3]
Polymerization will occur at three sites creating a three-arm star polymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 36, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.