722421
4-Bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
Densità
1.713 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup