Documenti fondamentali
722413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 155.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 155.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Punto di fusione
12-17 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)