Documenti fondamentali
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Sinonimo/i:
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 237.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
140-146 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)