Documenti fondamentali
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
Scegli un formato
1 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 119.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.488
Densità
1.270 g/L at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)