Documenti
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Sinonimo/i:
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
n20/D 1.472
Densità
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1