720968
Biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>400 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H10O8/c17-13(18)9-1-7(2-10(5-9)14(19)20)8-3-11(15(21)22)6-12(4-8)16(23)24/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.