Documenti fondamentali
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Scegli un formato
50 G
CHF 43.90
250 G
CHF 136.00
CHF 43.90
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 43.90
250 G
CHF 136.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
216-938-0
NACRES:
NA.22
CHF 43.90
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
187-190 °C
Solubilità
118 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(C(CC(=O)O)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3