Documenti fondamentali
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 144.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BF3K
Peso molecolare:
162.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
130-134 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)