227234
2-Mesitylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup