Documenti fondamentali
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 139.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
222-226 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)