Documenti fondamentali
720348
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN3O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H
OFCBNMYNAHUDGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Paola R Campodónico et al.
Frontiers in chemistry, 8, 583-583 (2020-08-06)
The mechanism of SNAr reactions between 2-chloro-5-nitropyrimidine with primary and secondary alicyclic amines, respectively, have been studied by kinetic measurements. The kinetic data obtained in aqueous media opens a controversial discussion based on Brönsted-type plots analysis. The first approach based