Documenti fondamentali
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 33.20
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 33.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
121-126 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)