Documenti fondamentali
719730
Sigma-Aldrich
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30N2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.515
P. ebollizione
134-138 °C/2 mmHg
Densità
1.117 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncnc1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)