Key Documents
719684
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsilyloxy)molybdenum nitride pyridine complex
≥95%, contains up to 10 wt. % toluene
Sinonimo/i:
Molybdenum nitride tris-triphenylsilyloxide pyridine complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H50MoN2O3Si3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1015.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
189-191 °C
Stringa SMILE
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)