Documenti fondamentali
719315
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H30FNSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
Densità
1.187 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
YGKPEWRENKJYRP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)