Vai a
C5134
2-Chloroadenosine
adenosine A1 receptor agonist, powder
Sinonimo/i:
2-CADO, 6-Amino-2-chloropurine riboside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 149.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 340.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1190.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2910.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClN5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-678-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
43957
Form:
powder
CHF 149.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Chloroadenosine,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
BIXYYZIIJIXVFW-UUOKFMHZSA-N
Gene Information
Application
2-Chloroadenosine has been used:
  • as an agonist of adenosine receptors (A1R) in dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH) of mice
  • as a component of artificial cerebrospinal fluid (aCSF) for electrophysiological experiments using hippocampal slices
  • as an internal standard in solid phase extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS) for the quantification of certain metabolites from axonal lysates and dorsal root ganglia (DRG) neurons
Biochem/physiol Actions
2-Chloroadenosine is an analog of adenosine. It is an adenosine A1 receptor agonist. It might possess anti-oxidant property.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)