Documenti fondamentali
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
162-166 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)