Documenti fondamentali
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
Punto di fusione
51-56 °C
Stringa SMILE
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)