Documenti fondamentali
716537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 42.50
CHF 42.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 42.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 42.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
207-212 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)