Documenti fondamentali
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 266.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.501
Punto di fusione
25-30 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)