Documenti
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-furoyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
27-31 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.1 °C - closed cup