Documenti fondamentali
715182
Sigma-Aldrich
Copper iodide dimethyl sulfide complex
97%
Sinonimo/i:
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H18Cu4I4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
948.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Punto di fusione
102-106 °C
Stringa SMILE
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Catalyst for conjugate addition reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)