Documenti fondamentali
715050
Sigma-Aldrich
Chloro(tricyclohexylphosphine)gold(I)
97%
Sinonimo/i:
(Tricyclohexylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33AuClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
218-222 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h16-18H,1-15H2;;1H/q;+1;/p-1
IBNPRSSHBVYHPU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Formal tandem bicyclizations of styrylindoles with alkynyl alkenones
  • Addition of X-H bonds to carbon-carbon multiple bonds
  • Arylation of pyrazine or pyridine with aryl bromides
  • Hydroarylation of alkenes with indoles
  • Cyclization
  • Hydroamination
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)