Documenti
714828
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClIN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-106 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H2ClIN2O2/c6-5-4(7)1-3(2-8-5)9(10)11/h1-2H
KUMMEUQAQSZVOD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3