Documenti fondamentali
714321
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethylene dichloride-13C2
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
PM
100.92 by atom % calculation
P. ebollizione
83 °C
Punto di fusione
-35 °C
Densità
1.281 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)