506532
EPA Appendix IX Volatiles Calibration Mix
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 8260
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
Acetonitrile
Acrylonitrile
Allyl chloride
Benzene
Bromodichloromethane
Bromoform
Carbon disulfide
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroform
Dibromochloromethane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
Dibromomethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
trans-1,4-Dichloro-2-butene
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
1,4-Dioxane
Ethylbenzene
Ethyl methacrylate
Hexachloroethane
Methacrylonitrile
Methyl methacrylate
2-Methyl-1-propanol
Naphthalene
Pentachloroethane
Propionitrile
Pyridine trifluoroacetate
Styrene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
1,2,3-Trichloropropane
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
Vedi tutto (49)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?