Documenti fondamentali
712760
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-glucose
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
Scegli un formato
100 MG
CHF 466.00
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 466.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Beilstein:
4906473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
Composizione
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Applicazioni
  • Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with