Documenti fondamentali
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Sinonimo/i:
(−)-Cispentacin hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.63
Beilstein:
7627237
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Forma fisica
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
Impurezze
4.0-6.0% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)