Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 CHF 158.95 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 608.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
231-539-1
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
CHF 158.95
Prezzo di listinoCHF 187.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥96% (TLC) | description - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl | optical activity [α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O | optical activity - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?