Documenti
712051
Sigma-Aldrich
L-α-Cyclopropylglycine
95%
Sinonimo/i:
(S)-Amino-cyclopropylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
5728866
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
94.0-106.0% (NT)
95%
Forma fisica
lumps
Attività ottica
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
Impurezze
≤5.0% water
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3