Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 131.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 198.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 597.00 |
Informazioni su questo articolo
Keep in a dry place.)
Nome del prodotto
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
color
white
mp
229-231 °C (lit.)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240), NARG2(691379)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description ≥98% (TLC) | description targeting mouse Narg2 | description AldrichCPR |
| form powder | form powder or crystals | form lyophilized powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?