Documenti fondamentali
711373
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
86-90 °C
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
Brc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5BrN2S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
NVQXBSUUWVZRCA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)