Documenti fondamentali
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
Scegli un formato
250 MG
CHF 83.40
CHF 83.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 83.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
87-92 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)