Key Documents
710946
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphonium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H10BF4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
209-212 °C
Stringa SMILE
C[PH+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9P.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q;-1/p+1
STGWVMOSDQDHFH-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)