Documenti fondamentali
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
Sinonimo/i:
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40N4O4Rh2
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
269-274 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)